Learn More
Fisherbrand™ Soporte de espuma para tubos Microtiter
Código de producto. 11792583 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11792583 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 11792583
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sostiene de forma segura tubos de microtitulación durante el proceso de mezclado. Los soportes de espuma para tubos Microtiter se utilizan con mezcladores vórtex.
  • Espuma suave para evitar roturas.
  • Placa no incluida
Especificaciones
Tipo de producto Soporte de espuma
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Agitadores vorticiales clásicos, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4