Learn More
Fluoxetine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
A selective serotonin reuptake inhibitor
150.65€ - 418.65€
| CAS | 56296-78-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C17H19ClF3NO |
| Peso molecular (g/mol) | 345.79 |
| Número MDL | MFCD00214288 |
| Clave InChI | GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | fluoxetine hydrochloride, prozac, fluoxetine hcl, sarafem, flunirin, fluoxeren, adofen, fluctin, lovan |
| PubChem CID | 62857 |
| Nombre IUPAC | N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride |
| SMILES | CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15473819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61197.MF |
50mg |
167.00€ 150.65€ / 50 miligramos Ahorro 16.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15463819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61197.MD |
250mg |
465.00€ 418.65€ / 250 miligramos Ahorro 46.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsFluoxetine hydrochloride is a selective serotonin reuptake inhibitor. It is used to treat major depressive disorder, bulimia nervosa (an eating disorder) obsessive-compulsive disorder, panic disorder and premenstrual dysphoric disorder (PMDD).
Solubility
Soluble in dimethylsulfoxide and water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
| 56296-78-7 | |
| 345.79 | |
| GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N | |
| 62857 | |
| CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F.Cl |
| C17H19ClF3NO | |
| MFCD00214288 | |
| fluoxetine hydrochloride, prozac, fluoxetine hcl, sarafem, flunirin, fluoxeren, adofen, fluctin, lovan | |
| N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride |
Especificaciones
| Fluoxetine hydrochloride | |
| C17H19ClF3NO | |
| 14,4185 | |
| Soluble in dimethylsulfoxide and water. | |
| CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F.Cl | |
| 345.79 | |
| 345.79 |
| 56296-78-7 | |
| MFCD00214288 | |
| fluoxetine hydrochloride, prozac, fluoxetine hcl, sarafem, flunirin, fluoxeren, adofen, fluctin, lovan | |
| GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N | |
| N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride | |
| 62857 | |
| 99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H318-H302-H315
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 260-101-2
missing translation for 'rtecsNumber' : UI4050000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures