Learn More
Flumequine, 98%, Thermo Scientific™
Inhibits topoisomerases in gram negative bacteria
58.10€ - 187.00€
| CAS | 42835-25-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C14H12FNO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 261.252 |
| Número MDL | MFCD00079298 |
| Clave InChI | DPSPPJIUMHPXMA-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | 9-Fluoro-1,5,6,7-tetrahydro-5-methyl-1-oxopyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic Acid |
| PubChem CID | 3374 |
| ChEBI | CHEBI:85269 |
| SMILES | CC1CCC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2)F)C(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15497639
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66332.03 |
1g |
58.10€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15407649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66332.06 |
5g |
187.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 42835-25-6 | |
| 261.252 | |
| DPSPPJIUMHPXMA-UHFFFAOYSA-N | |
| 3374 | |
| CC1CCC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2)F)C(=O)O |
| C14H12FNO3 | |
| MFCD00079298 | |
| 9-Fluoro-1,5,6,7-tetrahydro-5-methyl-1-oxopyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic Acid | |
| CHEBI:85269 |
Especificaciones
| Flumequine | |
| White | |
| C14H12FNO3 | |
| 490724 | |
| 9-Fluoro-1,5,6,7-tetrahydro-5-methyl-1-oxopyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic Acid | |
| DPSPPJIUMHPXMA-UHFFFAOYSA-N | |
| 261.252 | |
| CHEBI:85269 | |
| 98% |
| 42835-25-6 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00079298 | |
| 14,4137 | |
| Soluble in DMSO and dilute alkali hydroxides; Insoluble in water | |
| CC1CCC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2)F)C(=O)O | |
| 3374 | |
| 261.25 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 255-962-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DK1672000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures