Learn More
Flumazenil, 98%, Thermo Scientific™
Benzodiazepine antagonist
435.00€ - 1179.00€
| CAS | 78755-81-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C15H14FN3O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 303.293 |
| Número MDL | MFCD00242764 |
| Clave InChI | OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish |
| PubChem CID | 3373 |
| ChEBI | CHEBI:5103 |
| Nombre IUPAC | ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15494899
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62537.MC |
100mg |
435.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15404909
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62537.ME |
500mg |
1179.00€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 78755-81-4 | |
| 303.293 | |
| OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N | |
| 3373 | |
| ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| C15H14FN3O3 | |
| MFCD00242764 | |
| flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish | |
| CHEBI:5103 | |
| CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C |
Especificaciones
| Flumazenil | |
| C15H14FN3O3 | |
| 14,4135 | |
| Soluble in DMSO to 25mM | |
| CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C | |
| 303.293 | |
| CHEBI:5103 | |
| 98% |
| 78755-81-4 | |
| MFCD00242764 | |
| flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish | |
| OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N | |
| ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate | |
| 3373 | |
| 303.29 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : NI2922170
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold