Learn More
Kartell™ Indicador de flujo de bola
Código de producto. 11318773
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de caudal:
50 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de caudal Tamaño de la unidad
11318773 50 mL/min cada uno
1 options
Código de producto. 11318773 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0053800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    16.01€ / paquete de 1
    Ahorro 9.99€
    38% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Método ideal para controlar la dirección, el flujo y el color de los fluidos. El indicador de flujo de bola Kartell™ puede usarse en horizontal o vertical y la velocidad de la bola es proporcional al flujo.
  • Para flujo de líquido desde 50 ml/min en posición horizontal
  • Para flujo de líquido desde 140 ml/min en posición vertical
  • Flujo de aire mínimo de 3 l/min horizontal
  • Flujo de aire mínimo de 8 l/min vertical
  • Velocidad de rotación de la bola proporcional al flujo
  • No debe usarse con líquidos corrosivos o a más de 50 °C.
  • El conector tiene un diámetro exterior de 6,5 a 10 mm
Especificaciones
Tipo Indicador de flujo de bola
Intervalo de caudal 50 mL/min
Para utilizar con (aplicación) Para flujo de líquido desde 50 ml/min en posición horizontal y 140 ml/min en posición vertical
Altura (métrico) 57 mm
Longitud (métrico) 102 mm