Descripción
- No es necesario cambiar ni almacenar combustible.
- Está colocado en el soporte de pedernal de aluminio.
- Mayor tamaño para una vida más larga.
- Compatible para usar con el encendedor de seguridad, modelo 36136-50.
- El delantero se vende por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pedernal de repuesto |
| Para utilizar con (equipo) | Encendedor de chispas de seguridad |
| N.° por paquete | 5 paquete |