Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquín de primeros auxilios portátil en bolsa roja
Código de producto. 11718383
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
170 mm
Suficiente para:
1 a 4 personas
4 a 10 personas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Suficiente para Tamaño de la unidad
11718383 170 mm 4 a 10 personas cada uno
11778383 50 mm 1 a 4 personas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11718383 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 718 01 05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.05€
    23.53€ / paquete de 1
    Ahorro 19.52€
    45% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice tratamientos médicos de urgencia con el botiquín de primeros auxilios portátil en bolsa roja Esculape™. Incluye las herramientas, vendas y componentes contra quemaduras esenciales para proporcionar atención inmediata.
  • El apósito de hidrogel para quemaduras ayuda a reducir la hinchazón al tiempo que refresca de inmediato, alivia el dolor e hidrata la piel.
  • Manta isotérmica
  • Vendas, apósitos, tenazas. guantes
Especificaciones
Fondo (métrico) 170 mm
Para utilizar con (aplicación) En todos los lugares de trabajo
Longitud (métrico) 230 mm
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios
Color Rojo
Incluye 5 apósitos estériles de 200 x 200 mm, 1 venda de gasa de 70 x 3000 mm, 1 cinta expandible de 3000 x 70 mm, 1 venda de presión estéril de 2500 m x 60 mm, 1 venda de presión estéril de 100 x 2500 mm, 10 vendas adhesivas variadas, 1 rollo de cinta, 2 apósitos alcohólicos, 2 gasas contra picaduras de mosquito, 2 inyecciones anticompresión, 2 sobres de gel para quemaduras, 2 bolsas de jabón bactericida, 1 par de tijeras, 1 pinzas para astillas, 4 grapas, 1 par de guantes de vinilo, 1 guía
Suficiente para 4 a 10 personas
Anchura (métrico) 170 mm
Altura (métrico) 50 mm