Learn More
Flecainide Acetate, 98%, Thermo Scientific™
Sodium channel blocker
130.65€ - 657.00€
| CAS | 54143-56-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C19H24F6N2O5 |
| Peso molecular (g/mol) | 474.4 |
| Número MDL | MFCD00214290 |
| Clave InChI | RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | flecainide acetate, flecainide monoacetate, flecainide acetate salt, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, n-piperidin-2-ylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, tambocor tn, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy-n-2-piperidinylmethyl benzamide acetate, n-2-piperidylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, benzamide, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy-, monoacetate |
| PubChem CID | 41022 |
| ChEBI | CHEBI:5091 |
| Nombre IUPAC | acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide |
| SMILES | CC(=O)O.C1CCNC(C1)CNC(=O)C2=C(C=CC(=C2)OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15445739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63527.MC |
100mg |
145.00€ 130.65€ / 100 miligramos Ahorro 14.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15435739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63527.03 |
1g |
657.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in dilute acetic acid, dimethyl sulfoxide, ethanol, methanol and water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and heat.
| 54143-56-5 | |
| 474.4 | |
| RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N | |
| 41022 | |
| acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide |
| C19H24F6N2O5 | |
| MFCD00214290 | |
| flecainide acetate, flecainide monoacetate, flecainide acetate salt, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, n-piperidin-2-ylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, tambocor tn, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy-n-2-piperidinylmethyl benzamide acetate, n-2-piperidylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, benzamide, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy-, monoacetate | |
| CHEBI:5091 | |
| CC(=O)O.C1CCNC(C1)CNC(=O)C2=C(C=CC(=C2)OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F |
Especificaciones
| Flecainide acetate | |
| C19H24F6N2O5 | |
| 14,4098 | |
| Soluble in dilute acetic acid,dimethyl sulfoxide,ethanol,methanol and water. | |
| CC(=O)O.C1CCNC(C1)CNC(=O)C2=C(C=CC(=C2)OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F | |
| 474.4 | |
| CHEBI:5091 | |
| 98% |
| 54143-56-5 | |
| MFCD00214290 | |
| flecainide acetate, flecainide monoacetate, flecainide acetate salt, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, n-piperidin-2-ylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, tambocor tn, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy-n-2-piperidinylmethyl benzamide acetate, n-2-piperidylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzamide monoacetate, benzamide, n-2-piperidinylmethyl-2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy-, monoacetate | |
| RKXNZRPQSOPPRN-UHFFFAOYSA-N | |
| acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide | |
| 41022 | |
| 474.4 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H361-H302-H315-H319-H335
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H361
missing translation for 'einecsNumber' : 258-997-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CV5792550
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C