Learn More
Fisherbrand™ Cajas para congelador Flatpack
Código de producto. 15396528 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Natural
Rojo
Admite:
144 (Tubos de 0,2 mL)
16 (Tubos de 50 mL)
25 (Tubos de 5 mL)
36 (Tubos de 15 mL)
81 (Tubos de 0,5 mL)
81 (Tubos de 1,5 a 2 mL)
Conjunto de tubos:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Admite Conjunto de tubos Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15396528 Azul 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm paquete de 10
15306538 Rojo 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm paquete de 10
15316538 Morado 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm paquete de 10
15316528 Natural 144 (Tubos de 0,2 mL) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm paquete de 10
15326528 Azul 144 (Tubos de 0,2 mL) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm paquete de 10
15336528 Rojo 144 (Tubos de 0,2 mL) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm paquete de 10
15346528 Morado 144 (Tubos de 0,2 mL) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm paquete de 10
15356528 Natural 81 (Tubos de 0,5 mL) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm paquete de 10
15366528 Azul 81 (Tubos de 0,5 mL) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm paquete de 10
15376528 Rojo 81 (Tubos de 0,5 mL) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm paquete de 10
15386528 Morado 81 (Tubos de 0,5 mL) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm paquete de 10
15326538 Natural 25 (Tubos de 5 mL) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
15336538 Azul 25 (Tubos de 5 mL) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
15346538 Rojo 25 (Tubos de 5 mL) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
15356538 Morado 25 (Tubos de 5 mL) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
15366538 Natural 36 (Tubos de 15 mL) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15376538 Azul 36 (Tubos de 15 mL) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15386538 Rojo 36 (Tubos de 15 mL) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15396538 Morado 36 (Tubos de 15 mL) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15306548 Natural 16 (Tubos de 50 mL) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15326548 Rojo 16 (Tubos de 50 mL) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15316548 Azul 16 (Tubos de 50 mL) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15336548 Morado 16 (Tubos de 50 mL) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 15396528
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Dura más que las alternativas de cartón y reduce la posibilidad de crecimiento de moho. Las cajas para congelador Flatpack Fisherbrand™ pueden congelarse y descongelarse varias veces sin problemas.
  • Las cajas criogénicas se suministran con embalaje plano, por lo que no es necesario apilarlas y se reduce la cantidad de espacio necesario para su almacenamiento
  • Las cajas encajan en gradillas de congelador estándar
  • De fácil montaje
  • Fabricadas con polipropileno corrugado
  • Más duraderas que las cajas de cartón
  • Resistentes a la humedad
  • Se reduce significativamente la posibilidad de formación de moho
  • Separadores incluidos con las cajas
  • Capacidad de almacenamiento a una temperatura de - 80°C
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa
Color Azul
Material Polipropileno
Forma Cuadrado
Tipo Congelador
Admite 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL)
Incluye Tapa y divisores
Cantidad 10 Paq.
Conjunto de tubos 9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 51 mm
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 51 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 12 mm
Peso (métrico) 0,94 kg