Learn More
- Home
- Products
- Cajas
- Cajas de congelador y criogénica
- Fisherbrand™ Cajas para congelador Flatpack
Fisherbrand™ Cajas para congelador Flatpack
Código de producto. 15366538 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Natural
Rojo
Admite:
144 (Tubos de 0,2 mL)
16 (Tubos de 50 mL)
25 (Tubos de 5 mL)
36 (Tubos de 15 mL)
81 (Tubos de 0,5 mL)
81 (Tubos de 1,5 a 2 mL)
Conjunto de tubos:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
23 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Admite | Conjunto de tubos | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15366538 | Natural | 36 (Tubos de 15 mL) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15396528 | Azul | 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | paquete de 10 |
| 15306538 | Rojo | 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | paquete de 10 |
| 15316538 | Morado | 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | paquete de 10 |
| 15316528 | Natural | 144 (Tubos de 0,2 mL) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | paquete de 10 |
| 15326528 | Azul | 144 (Tubos de 0,2 mL) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | paquete de 10 |
| 15336528 | Rojo | 144 (Tubos de 0,2 mL) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | paquete de 10 |
| 15346528 | Morado | 144 (Tubos de 0,2 mL) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | paquete de 10 |
| 15356528 | Natural | 81 (Tubos de 0,5 mL) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | paquete de 10 |
| 15366528 | Azul | 81 (Tubos de 0,5 mL) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | paquete de 10 |
| 15376528 | Rojo | 81 (Tubos de 0,5 mL) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | paquete de 10 |
| 15386528 | Morado | 81 (Tubos de 0,5 mL) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | paquete de 10 |
| 15326538 | Natural | 25 (Tubos de 5 mL) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | paquete de 10 |
| 15336538 | Azul | 25 (Tubos de 5 mL) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | paquete de 10 |
| 15346538 | Rojo | 25 (Tubos de 5 mL) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | paquete de 10 |
| 15356538 | Morado | 25 (Tubos de 5 mL) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | paquete de 10 |
| 15376538 | Azul | 36 (Tubos de 15 mL) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15386538 | Rojo | 36 (Tubos de 15 mL) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15396538 | Morado | 36 (Tubos de 15 mL) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15306548 | Natural | 16 (Tubos de 50 mL) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15326548 | Rojo | 16 (Tubos de 50 mL) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15316548 | Azul | 16 (Tubos de 50 mL) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
| 15336548 | Morado | 16 (Tubos de 50 mL) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | paquete de 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Product Code.
15366538
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Usar código promocional 28038
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
97.89 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Add to basket
Description
- Las cajas criogénicas se suministran con embalaje plano, por lo que no es necesario apilarlas y se reduce la cantidad de espacio necesario para su almacenamiento
- Las cajas encajan en gradillas de congelador estándar
- De fácil montaje
- Fabricadas con polipropileno corrugado
- Más duraderas que las cajas de cartón
- Resistentes a la humedad
- Se reduce significativamente la posibilidad de formación de moho
- Separadores incluidos con las cajas
- Capacidad de almacenamiento a una temperatura de - 80°C
Specifications
Specifications
| Tipo de tapón | Tapa |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo | Congelador |
| Admite | 36 (Tubos de 15 mL) |
| Incluye | Tapa y divisores |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Conjunto de tubos | 6 x 6 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 145 x 147 x 120 mm |
| Longitud (métrico) | 145 mm |
| Anchura (métrico) | 147 mm |
| Altura (métrico) | 120 mm |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 19,8 mm |
| Peso (métrico) | 1,54 kg |
| Show More Show Less |