Learn More
Labcon™ Tapones de modelo plano para tubos para centrífuga de 50 ml
Código de producto. 17587896 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de centrífuga de 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17587896 Tubos de centrífuga de 50 ml paquete de 500
1 options
Código de producto. 17587896 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 30758700069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.80€
    21.34€ / paquete de 500
    Ahorro 1.46€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas tapas de modelo plano para tubos para centrífuga de 50 ml vienen envasadas de forma práctica en bolsas.
  • Para utilizar con tubos para centrífuga Labcon™de 50 ml
  • Sin endotoxinas (apirógenas)
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Tipo de producto Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Resina de polietileno
Formato En bolsa
Para utilizar con (equipo) Tubos de centrífuga de 50 ml