Learn More
DURAN Flat Flange DN 60
Código de producto. 31907796 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
With Groove
Without Groove
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye
31907796 Without Groove
31907797 With Groove
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31907796 Proveedor DURAN N.º de proveedor 210353471
Flat flanges are precision‐ground borosilicate glass components for building pressure‐resistant reaction vessels, delivers reliable sealing and high mechanical strength
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3 ground, component for further processing into reaction vessels
  • Due to the geometry and the massive wall thickness, the blanks are suitable for devices with pressure and vacuum applications,glass articles for further processing
  • Available with or without grooves, they deliver reliable sealing, high mechanical strength, and trusted DURAN™ quality for demanding laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Flat Flange
Para utilizar con (equipo) Pressure‐resistant Reaction Vessels
Incluye Without Groove
Material Borosilicate Glass
Cantidad 1 Ea.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.