Learn More
Labconco™ Adaptador de matraz
Código de producto. 11955502 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (imperial):
0,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (imperial) Tamaño de la unidad
11955502 0,75 in cada uno
1 options
Código de producto. 11955502 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7543800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.35€
    73.44€ / paquete de 1
    Ahorro 18.91€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador adecuado para conectar matraces de fondo redondo 29/32 a puertos de válvula en cámaras de secado y colectores. El adaptador de matraz Labconco™ está fabricado en acero inoxidable.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Adecuado para usar con liofilizadores
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Junta cónica estándar 29/32
Para utilizar con (equipo) Liofilizadores
Diámetro (imperial) 0,75 in
Dimensiones (L x An) 8,89 cm (3,5 pulgadas) de ancho, 1,9 cm (0,75 pulgadas) de diámetro
Peso (métrico) 0,5 kg