Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex Flash Chromatography Cartridges: C18
Código de producto. 16340166 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
5 unidades
Peso del lecho (métrico):
4 g
12 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Peso del lecho (métrico)
16340166 5 unidades 12 g
16330166 5 unidades 4 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16340166 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 140000049
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cartuchos FlashPure EcoFlex están diseñados para optimizar la contrapresión, el precio y el rendimiento.
  • Most economical solution without sacrificing quality for standard separations
  • Large selection of cartridge sizes from 4g-5,000g
  • Non-RFID suitable on any system from BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim or Yamazen
  • Silica is ideal for basic applications and polar compounds using organic solvents
  • Amino functionalized silica provides better peak shapes with polar and basic compounds and is ideal for carbohydrates
  • C18 functionalized silica is ideal for peptides and non-polar compounds in an aqueous mobile phase
  • Diol functionalized silica provides an alternate selectivity for a variety of polarity types and is ideal for lipids
  • Neutral Alumina is ideal for aldehydes, ketones, and esters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Tipo C18
Incluye 5 unidades
Resolución 40 to 60 μm
Peso del lecho (métrico) 12 g
Tipo de columna C18
Para utilizar con (aplicación) Non-Polar Compounds, Ideal for Peptides
Para utilizar con (equipo) Any Flash System