Includes
Incluye cabezal de copa y cabezal con cubierta de 3 in. Las unidades se suministran con un enchufe y cable de 72 in (183 cm) y 3 hilos (las unidades de 230 V se suministran con enchufe tipo Euro y adaptadores para RU y China).
El mezclador vórtex de velocidad fija comienza a mezclarse cuando se presiona el cabezal hacia abajo. La velocidad se fija a rpm completas para proporcionar Vortexing vigoroso de las muestras.
- Funcionamiento del modo táctil
- Mezcla fija de alta velocidad
- Incluye cabezal de copa y cabezal con cubierta de 3 in.
- Rango de velocidad: 3200 rpm
- Órbita: 4,9mm
- Controles: Ninguno
- Dimensiones totales: 4,8 l x 6,8 W x 4,8 pulg.H (12,2 x 17,3 x 12,2cm)
- Garantía de 5 año
Garantía
5 año
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 4,9 mm |
| Intervalo de velocidad | 2500 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 0,6 A, 135 W |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 135 W |
| Amperaje | 0,6 A |
| Tipo de producto | Mezclador Vortex de velocidad fija |
| Tipo de tapón | Enchufe EE. UU. y UE |
| Altura (imperial) | 5 in |
| Altura (métrico) | 12,7 cm |
| Mostrar más |