Learn More
Sonics Materials Punta cónica para procesador ultrasónico
Descripción
- Accesorio opcional para los procesadores de ultrasonidos VC 505, VC 750, VCX 500, VCX 750
- Micropunta cónica con diámetro de punta de 3 mm
- Para procesamiento de intensidad ultraalta
- Construcción de aleación de titanio
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 Unidad |
| Tipo | Micropunta cónica |
| Capacidad (métrico) | Volumen de lote: De 1 a 15 |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el modelo TRG W y los recipientes de cuello estrecho |
| Longitud (métrico) | 171 mm |
| Material | Aleación de titanio |