Learn More
Fisherbrand™ Cinta para escritura
Código de producto. 17807301 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,5 in
1,5 in
Longitud (imperial):
14 yd
60 yd
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17807301 0,5 in 60 yd cada uno
17897291 1,5 in 14 yd cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17807301
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se adhiere a vidrio, plástico, papel y madera.
  • Se puede utilizar en temperaturas de -23 °C a +121 °C (-9 °F a +250 °F)
  • Adecuada para su uso en autoclaves, refrigeradores, ultracongeladores, esterilizadores e incubadoras
  • Se pueden marcar fácilmente con lápiz, bolígrafo y con la mayoría de marcadores
  • Se elimina sin residuos
  • Resiste el aceite, el agua y el ácido
Especificaciones
Color Blanco
Formato Cinta
Tipo de producto Cinta Write-On™
Para utilizar con (aplicación) Autoclave, refrigerador/congelador, esterilizador, incubadora
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) De -9 F a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -23 °C a +121 °C
Longitud (imperial) 60 yd
Anchura (imperial) 0,5 in