Learn More
Fisherbrand™ Frascos de recogida de muestras sobre el terreno de boca ancha
Código de producto. 11947964 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Acabado del cuello:
38 mm
43 mm
53 mm
53mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello Tamaño de la unidad
11947964 250 ml 43 mm paquete de 250
11917974 125 ml 38 mm paquete de 500
11907964 500 ml 53 mm paquete de 125
11987924 1000 ml 53mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11947964
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca de polipropileno
Envasados a granel–para facilitar el muestreo, transporte y almacenamiento de líquidos
Envasados a granel para facilitar la toma de muestras, transporte y almacenamiento de líquidos
  • Excelente resistencia química
  • Rígidos y translúcidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Translúcido
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello 43 mm
Boca Ancha
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003; Archivo QMI-SAI nº 1606319 y 1606321
Tipo de producto Frasco de recogida de muestras sobre el terreno de boca ancha