Learn More
Fisherbrand™ Frascos de recogida de muestras sobre el terreno de boca ancha
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 4,2 oz, 125 ml |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Color | Translúcido |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Acabado del cuello | 38 mm |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 38 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |