Learn More
Fisherbrand™ Mezclador de agitador vorticial
Código de producto. 17801682 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
3,7 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita Tamaño de la unidad
17801682 3,7 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17801682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.66€
    179.20€ / paquete de 1
    Ahorro 71.46€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El agitador vorticial es una unidad multiuso y de máxima comodidad. Este mezclador vórtex de diseño elegante y moderno es capaz de satisfacer los requisitos de mezcla de los tubos de ensayo más populares utilizados en el laboratorio de hoy en día sin nece
  • Cuerpo fabricado con ABS duradero para resistir los productos químicos más utilizados, y es fácil de limpiar
  • El dial giratorio de velocidad ajustable Infinity proporciona la opción de control de velocidad
  • Patas de dispositivo elastomérico estables, proporcionan amortiguación de la vibración y evitan el movimiento durante el funcionamiento
  • El cabezal innovador se puede quitar para fines de limpieza
  • Patente de diseño de EE. UU. N.º D787,085, Patente de utilidad estadounidense n.° 9895670
Capacidad del cabezal:
  • Área de la almohadilla central para mezclar con la mano
  • Placa de ensayo x 1 (para utilizar con cordones de retención)
  • Tubos cónicos de 25/50 mL x 2 (montados horizontalmente)
  • Tubos cónicos de 15 ml x 2 (montados horizontalmente)
  • Tubos de 5 mL x 2 (montados horizontalmente en el mismo espacio de retención que los de 15 mL)
  • 4 tubos de microcentrífuga de 1,5/2 mL (montados verticalmente)
  • Tubos de microcentrífuga de 0,5 ml x 6 (montados verticalmente)
  • Tubos de microcentrífuga de 0,2 ml (tubos en tira) x 24 (montados verticalmente)
Especificaciones
Órbita 3,7 mm
Capacidad portante (métrico) Tubos cónicos de 50 mL
Intervalo de velocidad De 0 a 3000 rpm
Tensión 220/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 2 °C a 40 °C
Vataje 74 W
Tipo de producto Agitador vórtex
Certificaciones/conformidad CE, CSA, RoHS3, UKCA, RAEE
Tipo de tapón CE
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plástico ABS
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,7 x 7,5 x 7,8 in (17,1 x 19 x 19,7 cm)
Altura (imperial) 7,8 in
Altura (métrico) 19,7 cm
Longitud (imperial) 6,7 in
Longitud (métrico) 17,1 cm
Anchura (imperial) 7,5 in
Anchura (métrico) 19 cm
Peso con embalaje (imperial) 11 lb
Peso con embalaje (métrico) 5 kg
Peso (imperial) 11 lb
Peso (métrico) 5 kg
Color Azul
Modelo Mezclador de vórtex, azul
Para utilizar con (equipo) Varios tamaños de tubos, placas de ensayo y recipientes
Incluye Unidad de agitador vorticial, carios cabezales, almohadilla central (3 paq.), cables de retención (3 paq.), cable CE de 220 V-240 V
Modos de funcionamiento Intermitente, apagado, continuo
Garantía y oferta de servicio Garantía de 5 años