Learn More
Fisherbrand™ Bomba de pipeta universal
Código de producto. 15209805 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Verde
Volumen (métrico):
2 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15209805 Azul 2 ml cada uno
15239805 Verde 10 ml 1 PCS
15229805 Rojo 25 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15209805
En stock
Añadir a la cesta
Edge
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Su fácil manejo con una mano ofrece resultados de valoración exactos
  • Fabricado con polietileno de alto grado
  • Compatible con pipetas serológicas y de vidrio
  • Ideal para titulaciones de ácido y jabón
  • Marcas claras que facilitan la medición
  • 10Pipeta de ml marcada en incrementos de 0,10 ml
  • Pipeta de 25 ml marcada en incrementos de 0,20 ml
  • El giro de la ruedecilla regulable permite aspirar y dispensar líquidos
  • La palanca lateral permite la dispensación de todo el contenido
El modelo de 25 ml se adapta tanto a pipetas de 10 como de 25 ml
Especificaciones
Color Azul
Material Polietileno
Tipo Pipeteador
Volumen (métrico) 2 ml