Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos irrompibles
Código de producto. 10452765 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10452765 Unidad paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10452765
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Plástico; transparente, sin curvas
  • Plástico (policloruro de vinilo prensado)
  • Transparente
  • Sin curvas
  • 0,17 - 0,25 mm de grosor
Información de órdenes
Paquete de 1000 cubreobjetos en cajas de 100
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Material Policloruro de vinilo prensado
Longitud (métrico) 22 mm
Anchura (métrico) 22 mm
Grosor (métrico) Entre 0,17 y 0,25 mm
Cantidad Unidad