Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas para limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™
Código de producto. 10345962 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Limpiador ultrasónico, 0,8 l
Limpiador ultrasónico, 1,75 l
Limpiador ultrasónico, 18 l
Limpiador ultrasónico, 2,75 y 4,25 l
Limpiador ultrasónico, 28 l
Limpiador ultrasónico, 45 l
Limpiador ultrasónico, 5,75 l
Limpiador ultrasónico, 6,9 y 9,4 l
Limpiador ultrasónico, 9,5 y 12,75 l
Limpiador ultrasónico, 90 l
Tipo de producto:
Tapa
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo de producto Tamaño de la unidad
10345962 Limpiador ultrasónico, 28 l Tapa cada uno
10060892 Limpiador ultrasónico, 0,8 l Tapa cada uno
10235232 Limpiador ultrasónico, 1,75 l Tapa cada uno
10560243 Limpiador ultrasónico, 2,75 y 4,25 l Tapa cada uno
10798294 Limpiador ultrasónico, 5,75 l Tapa cada uno
11846244 Limpiador ultrasónico, 6,9 y 9,4 l Tapa cada uno
10487912 Limpiador ultrasónico, 9,5 y 12,75 l Tapa cada uno
10798484 Limpiador ultrasónico, 18 l Tapa cada uno
11706208 Limpiador ultrasónico, 45 l Tapa cada uno
11716208 Limpiador ultrasónico, 90 l Tapa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10345962
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    36.84€ / paquete de 1
    Ahorro 12.16€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una cubierta práctica para completar la unidad de limpieza ultrasónica S-Line. Las cubiertas Fisherbrand™ para unidades de limpieza de ultrasonidos de la serie S están fabricadas con plástico azul duradero.
  • Tapa fácil de abrir y cerrar
  • Amortigua el nivel de ruido
  • Diseñadas para su uso como cuenco de goteo cuando se vuelcan
  • Plástico resistente a productos químicos
  • Aumente con mayor rapidez la temperatura de su limpiador ultrasónico
  • Contienen y evitar los derrames y fugas
Especificaciones
Tipo de producto Tapa
Para utilizar con (equipo) Limpiador ultrasónico, 28 l
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios médicos y en procesos de producción industrial
Material Plástico