Learn More
Fisherbrand™ Bañeras de inmersión de plástico resistentes a ácidosBañeras de inmersión de plástico resistentes a ácidos para limpiadores de ultrasonidos
Código de producto. 10320892 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Limpiador ultrasónico, S 300/S 300 H
Limpiadores ultrasónicos: S 100, S 100/H; S 120, S 120/H
Limpiadores ultrasónicos: S 180, S 180/H
Limpiadores ultrasónicos: S 30, S 30/H; S40, S40/H; S60, S60/H
Capacidad (métrico):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Capacidad (métrico) unitSize
10320892 Limpiadores ultrasónicos: S 30, S 30/H; S40, S40/H; S60, S60/H 1.3 L cada uno
10248761 Limpiador ultrasónico, S 300/S 300 H - cada uno
10177381 Limpiadores ultrasónicos: S 100, S 100/H; S 120, S 120/H 5.8 L cada uno
10137431 Limpiadores ultrasónicos: S 180, S 180/H 11.0 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10320892
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcione protección adicional al tanque cuando utilice soluciones de limpieza química agresivas en el limpiador ultrasónico.
  • Diseñadas para proporcionar una protección adicional frente a soluciones de limpieza químicas agresivas
  • Incluye una cubierta de ajuste personalizado para evitar fugas y derrames
  • Dimensiones externas: profundidad x anchura x altura: 200 x 300 x 115 mm
  • Dimensiones interiores: profundidad x anchura x altura: 95 x 195 x 110 mm
Especificaciones
Tipo Bañera resistente a ácidos
Capacidad (métrico) 1.3 L
Para utilizar con (equipo) Limpiadores ultrasónicos: S 30, S 30/H; S40, S40/H; S60, S60/H
Incluye Cubierta de plástico
Material Plástico