Learn More
Fisherbrand™ Bañeras de inmersión de plástico resistentes a ácidosBañeras de inmersión de plástico resistentes a ácidos para limpiadores de ultrasonidos
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Diseñadas para proporcionar una protección adicional frente a soluciones de limpieza químicas agresivas
- Incluye una cubierta de ajuste personalizado para evitar fugas y derrames
- Dimensiones externas D x W x H: 305 x 365 x 170 mm
- Dimensiones interiores: profundidad x anchura x altura: 190 x 250 x 165 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bañera resistente a ácidos |
| Capacidad (métrico) | 5.8 L |
| Para utilizar con (equipo) | Limpiadores ultrasónicos: S 100, S 100/H; S 120, S 120/H |
| Incluye | Cubierta de plástico |
| Material | Plástico |