Learn More
Fisherbrand™ Tamices estándar de acero inoxidable de EE. UU., 8 in diámetro x 2 in D
Código de producto. 12736347 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
500 μm
600 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
12736347 500 μm cada uno
12726347 600 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12736347
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acero inoxidable. Tamaños de apertura desde 5,00 in Apertura hasta malla 500.
Acero inoxidable.Tamaños de abertura de 12,7 cm (5,00 pulg.) a malla de 500.
Todos los tamices vienen con número de serie y se suministran con un certificado de conformidad.
Si se requiere un certificado de prueba (Fisher cat. n.º 04-909-16), debe pedirse junto con el tamiz.
La lista siguiente no representa las especificaciones ASTM E 11 completas; hay disponibles otros tamaños. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compliance
Cumple con las especificaciones actuales de ASTM E 11 e ISO 3310-1
Especificaciones
Fondo (imperial) 2 in
Fondo (métrico) 5,08cm
Tamaño de poro 500 μm
Tipo de producto Tamiz de prueba de altura completa
Certificaciones/conformidad ASTM E11, ISO 3310-1
Diámetro exterior (imperial) 8 in, 203mm
Material Acero inoxidable
Altura (imperial) 2,62 in
Incluye Certificado de conformidad
Altura (métrico) 6,65cm
Estándar Tyler Malla 32
Estándar EE.UU. N.º 35
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la medición de partículas en agricultura, bioindustria, química, cosmética, industrial general, y en las industrias de fertilizantes, alimentos, minerales, productos farmacéuticos, plásticos y productos metálicos
Material del bastidor Acero inoxidable
Screen Size Malla 32, tamaño estándar de EE. UU. 35
Mesh Material Acero inoxidable
Sieve Number 35