Learn More
Fisherbrand™ Bucles de inoculación con asas Twisted Nichrome™
Código de producto. 16406849 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
3 mm
Grosor:
24 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diameter (Metric) Inside Grosor Tamaño de la unidad
16406849 3 mm 24 G cada uno
1 options
Código de producto. 16406849
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibles en tres tamaños de bucle
Disponibles en tres tamaños de bucle
  • El mango de aluminio tiene 18,4 cm de longitud
  • Se suministra con bucle de alambre de nicromo
  • La longitud del alambre es de 100 mm
Especificaciones
Diameter (English) Inside 0,118 in
Diameter (Metric) Inside 3 mm
Material Nichrome
Tipo de producto Asa de inoculación
Grosor 24 G
Longitud del mango (imperial) 7,25 in
Longitud del mango (métrico) 18,4 cm
Tipo de mango Mango de aluminio