Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de alarma de tres canales Traceable™
Código de producto. 11597453 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
11597453 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 11597453
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Certificado Traceable con número de serie individual, dorso magnético, caballete y pila de óxido de plata con 1 año y medio de vida útil
Unidad perfecta para dedicar a un grupo de pruebas repetitivas
El temporizador de alarma de tres canales Fisher Scientific™ Traceable™ es un temporizador fácil de usar que muestra tres tiempos diferentes de alarma/cuenta atrás de forma simultánea. Se pueden iniciar los tres canales únicos de forma individual o simultánea y programarse para cuenta atrás desde 99 horas, 59 minutos, 59 segundos hasta 1 segundo. Cuando llega a cero, suena una alarma, se muestra un texto para indicar que el tiempo ha terminado (TIME's UP) y el temporizador comienza la cuenta hacia delante. Es la unidad perfecta para dedicar a un grupo de pruebas repetitivas.'
  • Las memorias devuelven la pantalla al tiempo programado anteriormente
  • También se puede utilizar como tres cronómetros o en cualquier combinación de temporización hacia atrás/delante
  • La pantalla tiene reloj con la hora del día
  • La precisión de la temporización de cristal de cuarzo es del 0,01 %
  • Los dígitos tienen una altura de 3/8 pulg.
  • Tamaño de carcasa de plástico ABS resistente a productos químicos: 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (2 x 3,25 x 0,5 pulg)
  • Peso: 3 oz
Certifications
Para garantizar la precisión, se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 acreditado por A2LA. Incluye trazabilidad según las normas facilitadas por NIST.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador portátil/de sobremesa
Intervalo de tiempo 99 h 59 min, 59 s
Alarms Sonoro/visible
Exactitud 0,0001
Resolución 1 s
Pantalla LCD
Batería, tipo Pila de botón de óxido de plata 357 (n.o cat. 02-440-1C)
Altura del visor (imperial) 0,37 in
Altura del visor (métrico) 0,93 cm
Peso (imperial) 3 oz
Peso (métrico) 85,04 g
Incluye Certificado Traceable con número de serie individual, dorso magnético, caballete y pila de óxido de plata con 1 año y medio de vida útil
Certificaciones/conformidad Para garantizar la exactitud, se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 acreditado por la A2LA. Indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST (Instituto de normalización y tecnología estadounidense).+