Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Traceable™ con memoria de fecha/hora y máx./min.
Código de producto. 11779745 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40 °C a +80 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11779745 De -40 °C a +80 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11779745
Muestra las temperaturas actuales, mínimas y máximas
El termómetro Fisherbrand™ Traceable™ con memoria de fecha/hora y máx./mín. Muestra las temperaturas actuales, mínimas y máximas.
  • Sensores ambientales y de sonda
  • Soporte de montaje de alambre para sonda de 6 pies
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,5 x 3,5 x 0,9 pulg (8,9 x 8,9 x 2,2 cm)
Para utilizar con (aplicación) Soluciones de monitorización y refrigeradores
Altura (imperial) 0,9 in
Altura (métrico) 2,2 cm
Incluye Soporte articulado, ranura para montaje en pared, Velcro™, certificado con trazabilidad, pila alcalina AAA, funda de plástico de ABS de alto impacto
Longitud del cable (imperial) 72 pulg
Longitud de la sonda (imperial) 1,25 in
Longitud (métrico) 89 mm
Longitud del cable (métrico) 182,8 cm
Longitud de la sonda (métrico) 3,17 cm
Material Plástico ABS
Modelo Termómetro Traceable con sonda de frasco para aplicaciones de vacunas
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 3,5 oz
Peso (métrico) 90 g
Anchura (imperial) 3,5 in
Tipo de producto Termómetro Traceable
Longitud (imperial) 3,5 in
Temperatura máx. (imperial) 176 °F
Temperatura máxima 80 °C
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Temperatura mín. (métrico) − 40 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 40 °F a + 176 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Soluciones de monitorización y refrigeradores
Exactitud ± 1,5 °C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 8,9 cm