Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de cuenta atrás con voz Traceable™
Código de producto. 11709805 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
23 h 59 min, 59 s
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de tiempo unitSize
11709805 23 h 59 min, 59 s 1 PCS
1 options
Código de producto. 11709805
Includes
Certificado de Traceable con número de serie individual, soporte articulado, fijador de resorte, apertura para un cordón
El innovador temporizador cuenta atrás, cuenta hacia delante e indica la hora del día con exactitud Traceable en inglés.
Durante la cuenta atrás, la frecuencia de los informes de voz es cada hora hasta que se alcanza 1 hora, cada 10 minutos hasta que se alcanzan los 10 minutos, cada minuto hasta que se alcanza 1 minuto, cada 10 segundos hasta que quedan 10 segundos y, a continuación, cada segundo. También anuncia el tiempo transcurrido desde la activación de la alarma.
  • Cuenta hacia arriba (cronómetro) y hacia abajo desde 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
  • El modo de tiempo límite detiene el temporizador durante períodos de desconexión tanto en cuenta hacia delante como atrás.
  • Proporciona funciones de repetición de temporización de alarma con cuenta atrás
  • La resolución es de 1 segundos
  • La exactitud de la temporización de cristal de cuarzo es del 0,01 %
  • La pantalla extra grande de 0,5 in de alto y los dígitos de la pantalla LCD de colores vivos muestran continuamente el tiempo restante y son legibles a 3 m (10 pies)
  • En el modo de reloj indica la hora del día
  • El dorso magnético permite colocar el temporizador en cualquier superficie
  • Medidas: 2-1/2 x 3-1/4 x 1/2 in
  • Peso: 2-1/4 oz.
Certifications
Trazable al NIST
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador con voz
Intervalo de tiempo 23 h 59 min, 59 s
Alarms Sonoro
Exactitud 0,0001
Resolución 1 s
Pantalla LED
Altura del visor (imperial) 0,5 in
Altura del visor (métrico) 1,27 cm
Peso (imperial) 2,25 oz
Peso (métrico) 63,78 g
Incluye Certificado trazable, soporte articulado, fijador de resorte, apertura para un cordón
Certificaciones/conformidad NIST