Learn More
Estándares de conductividad Traceable™ One-Shot, Fisherbrand™
Código de producto. 11734256 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Concentración:
150 000 μS/μ℧
200 000 μS/μ℧
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración unitSize
11734256 200 000 μS/μ℧ paquete de 6
11724256 150 000 μS/μ℧ paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11734256
Elimina la contaminación con la calibración dentro de un recipiente desechable. Traceable™ One-Shot Los estándares de conductividad son 100% compatibles con todos los medidores de conductividad.
  • Valor Nominal: 150000 Micro (mhos/siemens)
  • Material de referencia certificado
  • Precisión: el certificado indica incertidumbre, o ±0,25 microsiemens o ±0,25%
  • Incluye: paquete de 6 contenedores de 100 ml, instrucciones de calibración paso a paso, tablas de compensación de temperatura individuales, información de trazabilidad, certificado trazable.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material One-Shot Conductivity Standards
Envase Frasco
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Concentración 200 000 μS/μ℧
Número MDL MFCD00011360
Técnica Calibration of Conductivity Instrument
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Calibración y almacenamiento de medidores/sondas de conductividad
Solubilidad Soluble in water
Tipo de solución Conductivity Standard
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Tipo Conductivity Standard
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 74.548
PubChem CID 4873
Cantidad 6 x 100 mL
ChEBI CHEBI:32588