Descripción
Elimina la contaminación con la calibración dentro de un recipiente desechable. Traceable™ One-Shot Los estándares de conductividad son 100% compatibles con todos los medidores de conductividad.
- Valor Nominal: 150000 Micro (mhos/siemens)
- Material de referencia certificado
- Precisión: el certificado indica incertidumbre, o ±0,25 microsiemens o ±0,25%
- Incluye: paquete de 6 contenedores de 100 ml, instrucciones de calibración paso a paso, tablas de compensación de temperatura individuales, información de trazabilidad, certificado trazable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | One-Shot Conductivity Standards |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7447-40-7 |
| Fórmula molecular | ClK |
| Concentración | 150 000 μS/μ℧ |
| Número MDL | MFCD00011360 |
| Técnica | Calibration of Conductivity Instrument |
| Color | Clear |
| Para utilizar con (equipo) | Calibración y almacenamiento de medidores/sondas de conductividad |
| Solubilidad | Soluble in water |
| Mostrar más |