Learn More
Fisherbrand™ Monitor de humedad Traceable™ Humidity-On-A-Card™
Código de producto. 11782146 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
24°C
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11782146 24°C paquete de 6
1 options
Código de producto. 11782146
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para su uso con frascos, productos químicos, bolsas de plástico, piezas electrónicas, desecadores y recipientes de almacenamiento
Estas compactas tarjetas le permiten supervisar los niveles de humedad en zonas de difícil alcance durante largos periodos de tiempo. El monitor de humedad Fisherbrand™ Traceable™ Humidity-On-A-Card™ es ideal para su uso con frascos, productos químicos, bolsas de plástico, piezas electrónicas, desecadores y recipientes de almacenamiento.
  • Las tarjetas registran tanto la humedad actual como la humedad máxima alcanzada utilizando reacciones de cambio de color.
  • La escala de humedad actual oscila entre el 0 y el 100 % de HR en incrementos del 10 %
  • El color cambia de azul a rosa brillante a medida que los niveles de humedad suben y bajan.
  • La precisión es del ±5 % de HR a 24 °C
  • La escala de humedad máxima utiliza una reacción de color no reversible para grabar el nivel de humedad más alto al que ha estado expuesta la tarjeta (durante un período de 24 horas).
  • El rango es del 50 al 90 % de HR en incrementos del 10 %
  • Exactitud: ±5 % de HR a 24 °C
  • Las tarjetas se sellan por separado en bolsas transparentes resistentes a la humedad junto con un desecante Humidity Sponge™ que mantiene la tarjeta seca y proporciona una mayor vida útil.
Certifications
Incluye un certificado ISO 17025 con número de serie individual para indicar la trazabilidad del instrumento de acuerdo con las normas facilitadas por el NIST (Instituto de normalización y tecnología estadounidense).
Especificaciones
Tipo Monitor de humedad
Intervalo de humedad Del 0 al 100%
Exactitud ±5 % de HR a 24°C
Intervalo de temperatura (métrico) 24°C
Incrementos 0,1
Intervalo de temperatura (imperial) 75°F
Para utilizar con (aplicación) Controlar los niveles de humedad en zonas de difícil alcance o a desmano durante largos periodos de tiempo; registrar el nivel de humedad actual y el nivel de humedad máximo alcanzado al usar reacciones de cambio de color
Incluye Certificado ISO 17025 con número de serie individual
Certificaciones/conformidad NIST
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hi Card Max, MXC56789, Control Company
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P285-En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P341-EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .