Learn More
Fisherbrand™ Calibres digitales Traceable™
Product Code. 11783217 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Entre 0 y 150 mm
Entre 0 y 200 mm
Unit Size:
cada uno
Peso (imperial):
6 oz
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size Peso (imperial)
11783217 Entre 0 y 150 mm cada uno -
11727927 Entre 0 y 200 mm cada uno 6 oz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11783217
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Funciona con pilas de botón 357 de 1.5 V suministradas para 10,000 horas de funcionamiento (repuesto con n.º de cat. 02-440-1C).
Ideal para medir el diámetro exterior de los tapones, el diámetro interior de los tubos y la profundidad de los viales. Cierre las mordazas o lea las mediciones diferenciales con solo tocar un botón.
Mida el diámetro exterior de los tapones, el diámetro interior de los tubos y la profundidad de los viales. Lea las mediciones diferenciales con solo pulsar un botón.
  • Pantalla digital de 0,84 cm (0,33 pulg) de alto
  • Acero endurecido duradero
  • Resolución: 0,0127 mm (0,0005 pulg)
  • Exactitud: ±0,025 cm (±0,001 pulgadas)
Modelo de 22,86 cm (9 pulg)
  • Intervalo: De 0 a 15,24 cm (de 0 a 6 pulg)
  • Dimensiones: 9 × 3 pulgadas (22,9 × 7,6cm)
  • Peso: 141,7g (5 oz)
Modelo de 22,86 cm (11 pulg)
  • Intervalo: 0/8 pulg
  • Dimensiones: 11 × 3 pulgadas (27,9 × 7,6cm)
  • Peso: 170g (6 oz)
Certifications
Se suministra con un certificado con número de serie emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 que indica la trazabilidad de acuerdo con las normas del NIST™.
Spezifikation
Tipo de producto Calibrador, Traceable Digital
Exactitud ±0,00381 mm (±0,001 pulgadas)
Incluye Pila de botón 357 de 1,5 V, maletín de transporte, certificado Traceable™
Tipo de escala Calibrado en pulgadas
Tamaño Entre 0 y 150 mm
Material Acero inoxidable
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.