Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros de 24 horas Traceable™
Código de producto. 11765833 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cronómetro digital
Cronómetro digital/cronógrafo
Exactitud:
0,0001
0,00035
0,001%
0,01%
Altura del visor (imperial):
0,25 in
0,37 in
0,375 in
0,5 in
Peso (imperial):
0,87oz
1 oz
1,5 oz
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Exactitud Altura del visor (imperial) Peso (imperial) Tamaño de la unidad
11765833 Cronómetro digital 0,0001 0,25 in 0,87oz cada uno
11719825 Cronómetro digital/cronógrafo 0,001% 0,5 in 1,5 oz cada uno
11729825 Cronómetro digital 0,01% 0,37 in 1 oz cada uno
15233966 Cronómetro digital/cronógrafo 0,00035 0,375 in 1,5 oz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11765833
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Digital, portátil
Digital, portátil, para aplicaciones de uso general. Los cronómetros de 24 horas Fisherbrand™ Traceable proporcionan funciones de temporización de acción única, tiempo límite, continua y parcial acumulativa.
  • Resolución: 1 segundo
  • El reloj muestra la hora del día con minutos y segundos, AM/PM, la fecha y el día de la semana
  • Funda de plástico de ABS resistente
Certifications
Certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro digital
Intervalo de tiempo 24 h
Alarms Sonoro
Exactitud 0,0001
Resolución 0,01 s
Pantalla LCD
Material Plástico ABS
Longitud (imperial) 0,62 in
Longitud (métrico) 1,57 cm
Altura del visor (imperial) 0,25 in
Altura del visor (métrico) 0,63 cm
Diámetro interior (imperial) 2,12 in
Diámetro interior (métrico) 5,3 cm
Peso (imperial) 0,87oz
Peso (métrico) 0,024 kg
Incluye Batería de óxido de plata con duración de 1 años, cordón y funda de plástico en ABS anti choques
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el uso de laboratorio o de planta
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST