Learn More
Fisherbrand™ Tight-Ties™
Código de producto. 11774336 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit surtido de bridas
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11774336 Kit surtido de bridas paquete de 400
1 options
Código de producto. 11774336
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.50€
    35.65€ / paquete de 400
    Ahorro 10.85€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Funcionan con todos los tipos de tubos de plástico y caucho.
Funcionan con todos los tipos de tubos de plástico y caucho
  • Esterilizadas con gas
  • Fijación automática
  • Resistentes a productos químicos y a la corrosión
  • A prueba de herrumbre
  • Nailon no conductor
Especificaciones
  • -40° a +185°F (-40° a +85°C)
  • Resistencia a la tracción: De 12 a 50 lb. (de 5,4 a 22,7 kg)
  • Los diámetros se ajustan de 1/16 a 4 pulg. cuando se sujetan
Especificaciones
Tipo Kit surtido de bridas
Material Nailon
Descripción de 101,6 a 355,6 mm