Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta biseladas SureOne™, de 1a 200 μl, con gradaciones
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11923446 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Amarillo
Transparente
Formato:
A granel
Gradilla con bisagras
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Color Formato unitSize
11923446 Estéril Amarillo Gradilla con bisagras paquete de 960
11963446 Estéril Transparente Gradilla con bisagras paquete de 960
11913446 No estéril Amarillo Gradilla con bisagras paquete de 960
11953446 No estéril Transparente Gradilla con bisagras paquete de 960
11933446 No estéril Amarillo Recarga paquete de 960
12922521 No estéril Transparente Recarga paquete de 960
11903446 No estéril Amarillo A granel paquete de 1000
31337205 No estéril Amarillo A granel -
11943446 No estéril Transparente A granel paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11923446
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una línea completa de puntas de pipeta biseladas de ajuste universal
  • Todas las puntas estériles en gradilla se han envuelto al vacío y certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN
  • Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
Características de la gradilla SureOne
  • Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
  • Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
  • La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
  • El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
  • El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
  • Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
  • Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
Características del inserto SureOne
  • Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
  • Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
  • Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
  • La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
  • Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos.
  • Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
Características del embalaje de las recargas SureOne
  • La información del producto se muestra en la caja
  • La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
  • Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
  • El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
  • El diseño del embalaje de recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un 52 %
Información de órdenes
Las opciones de embalaje incluyen material a granel, racks, racks estériles y rack de recarga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Esterilidad Estéril
Color Amarillo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 50 mm
Declaraciones de limpieza ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, biocarga, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos
Formato Gradilla con bisagras
Estilo de punta Biselado
Graduado Sí
Línea de productos SureOne
Material Polipropileno
Graduaciones 10, 50, 100 μl
Mostrar más Mostrar menos
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.