Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta biseladas SureOne™, de 1a 200 μl, con gradaciones
Tienda Fisherbrand Productos
Description
Ofrece una línea completa de puntas de pipeta biseladas de ajuste universal
- Todas las puntas estériles en gradilla se han envuelto al vacío y certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN
- Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
Características de la gradilla SureOne
- Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
- Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
- La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
- El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga
- El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
- Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
- Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
- Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
- Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
- Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
- La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
- Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos.
- Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
- La información del producto se muestra en la caja
- La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
- Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
- El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
- El diseño del embalaje de recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un 52 %
Order Info
Las opciones de embalaje incluyen material a granel, racks, racks estériles y rack de recarga.
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | De 1 a 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADN, ARNasa ni ADNasa |
| Formato | A granel |
| Estilo de punta | Biselado |
| Show More |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.