Descripción
- Disponibles con puntas y empuñaduras dentadas para un mayor control
- Fabricadas con acero inoxidable antimagnético
- Disponible con longitudes de 15,24 cm o 30,48 cm (6 in o 12 in)
- Longitud total 6 in, L: 6 in (152 mm); Ancho: 0,455 in. (11,5 mm); Alto: 0,85 in (22 mm)
- Longitud total 12 in, L: 12 in (300 mm); Ancho: 0,425 in. (11 mm); Alto: 0,1 in (3 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Rectas, fuertes |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Material | Acero inoxidable (306) |
| Longitud (métrico) | 152 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Para utilizar con (aplicación) | Disección, investigación, laboratorios, manipulación de piezas pequeñas |
| Incluye | Dentadas en puntas y mangos |