Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo estériles con cierre de tira plana
Código de producto. 17903182 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 in
15 x 5,5 in (38,1 x 14 cm)
22,9 x 14 cm
35,6 x 25,4cm (9,25 x 10 pulg)
9 x 4,5 in (22,9 x 11,4 cm)
Grosor (imperial):
3 mil
3,50 mil
4 mil
Capacidad (imperial):
18 oz
24 oz
42 oz
60 oz
100 oz.
Color:
Transparente
Transparente con bloque blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (L x An) Grosor (imperial) Capacidad (imperial) Color Unit Size
17903182 9 x 4,5 in (22,9 x 11,4 cm) 3 mil 18 oz Transparente paquete de 500
13158167 22,9 x 14 cm 3,50 mil 24 oz Transparente paquete de 500
11904405 22,9 x 14 cm 3,50 mil 24 oz Transparente con bloque blanco paquete de 500
11914405 10 x 10 in 4 mil 60 oz Transparente con bloque blanco paquete de 250
11738046 35,6 x 25,4cm (9,25 x 10 pulg) 4 mil 100 oz. Transparente paquete de 250
11974405 15 x 5,5 in (38,1 x 14 cm) 3,50 mil 42 oz Transparente paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17903182
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
Una alternativa económica y eficiente para la recogida, el envasado y el transporte de muestras
Recoja, envase y transporte muestras de forma económica y eficiente.
  • Estéril para evitar la contaminación de las muestras
Specifications
Tipo de tapón Alambre plano
Color Transparente
Material Polietileno
Grosor (imperial) 3 mil
Dimensiones (L x An) 9 x 4,5 in (22,9 x 11,4 cm)
Longitud (imperial) 9 in
Anchura (imperial) 4,5 in
Capacidad (imperial) 18 oz
Longitud (métrico) 22.9 cm
Anchura (métrico) 11.4 cm