Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo estériles con cierre de tira plana
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Cable plano |
| Color | Transparente con bloque blanco |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 500/paq. |
| Grosor (imperial) | 3,50 mil |
| Dimensiones (L x An) | 22,9 x 14 cm |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Anchura (imperial) | 5,5 in |
| Tipo de producto | Bolsa para muestras |
| Mostrar más |