Learn More
Fisherbrand™ Tubos de plástico para cultivo estériles: Polipropileno translúcido
Ideal para procedimientos de cultivo de tejidos
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
|---|---|
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con | Ideal para procedimientos de cultivo de tejidos |
Descripción
Ideal for tissue culture procedures
- Con radiación gamma y probados en cuanto a esterilidad; listos para usar
- No hay posibilidad de contaminación residual
- Todos los tapones a presión se pueden colocar para aplicaciones aeróbicas o anaeróbicas
Información de órdenes
El tapón estéril 14-956-9G está disponible por separado para tubos de 17 mm.
Especificaciones
| Polipropileno | |
| Estéril | |
| Ideal para procedimientos de cultivo de tejidos |