Learn More
Fisherbrand™ Tubos de plástico para cultivo estériles: Poliestireno transparente
Código de producto. 16676015 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
Longitud (métrico):
75 mm
Tipo de tapón:
Sin tapón
Envase:
A granel - 1 paquete de 125
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tipo de tapón Envase unitSize
16676015 5 mL 75 mm Sin tapón A granel - 1 paquete de 125 paquete de 125
1 options
Código de producto. 16676015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ideal para procedimientos de cultivo de tejidos.
Ideal para procedimientos de cultivo de tejidos
  • Irradiados con radiación gamma y sometidos a prueba para garantizar que están esterilizados; listos para usar
  • No hay posibilidad de contaminación residual
  • Todos los tubos con tapón de rosca tienen roscas externas y cuellos no restringidos, lo que facilita el llenado y el pipeteo
  • Todos los tapones a presión se pueden utilizar tanto para aplicaciones aeróbicas como anaeróbicas
Información de órdenes
Los tapones estériles están disponibles por separado; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Fisher.
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 5 mL
Longitud (métrico) 75 mm
Material Poliestireno
Para utilizar con Ideal para procedimientos de cultivo de tejidos
Envase A granel - 1 paquete de 125
Esterilidad Estéril
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de tapón Sin tapón
Tipo de producto Tubo de cultivo