Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífuga estériles con tapones de rosca
Código de producto. 12350353 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 ml
2mL
2 ml
RCF máx.:
18000xG
25000 xG
30000 xG
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) RCF máx. Tamaño de la unidad
12350353 1,5 ml 30000 xG paquete de 500
12831731 2mL 18000xG paquete de 500
12390433 2 ml 25000 xG paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12350353
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elija el estilo con faldón o de fondo cónico
  • Con tapones acoplados
  • Tapones de rosca de color natural con juntas tóricas
  • Sin ARNasa ni ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Natural
Material Polipropileno
Incluye Junta tórica
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Rosca
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 30000 xG