Descripción
Disipe la electricidad estática y elimine el polvo, las pelusas y la suciedad de los platos de balanza, los componentes ópticos, las cubetas, el portaobjetos, las películas, los microscopios, los componentes electrónicos y los monitores de ordenador con el cepillo antiestático Fisherbrand™ StaticAway™. No rayará superficies críticas.
- Mezcla de pelo natural, fibra conductora sintética y un mango de material compuesto conductivo
- Evita lecturas de balanza inexactas al eliminar las variaciones de peso de la bandeja causadas por la electricidad estática
- Lavable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo antiestático |
| Bristle Material | Cabello natural, fibra sintética conductiva |
| Bristle Type | Suave |
| Color-coded | No |
| Material del mango | Compuesto conductor |
| Handle Type | Bucle |
| Tipo de punta | Straight |
| Scent | Unscented |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Disipa la electricidad estática y elimina el polvo, las pelusas y la suciedad de los platillos de la balanza, componentes ópticos, cubetas, portaobjetos, películas, microscopios, componentes electrónicos, monitores de ordenador |
| Mostrar más |