Learn More
Fisherbrand™ Bandeja de incubación apilable de placas Petri
Código de producto. 11597832 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
5
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
11597832 5 paquete de 3
1 options
Código de producto. 11597832
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumenta la capacidad de la incubadora.
Aumenta la capacidad de la incubadora.
  • Tiene capacidad para 5 placas Petri de 100 mm o 15 de 60 mm
  • Estructura de polipropileno duradero resistente a productos químicos
  • Dos áreas de etiqueta de gran tamaño para el marcado de muestras
  • Sus orificios en la parte inferior de la bandeja facilitan el flujo de aire
  • Se pueden desinfectar con etanol al 70 % o desinfectantes comunes de laboratorio
  • No se recomienda una temperatura superior a 100°C (212°F); la esterilización en autoclave puede deformar el dispositivo
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Petri Dishes (60 mm), Placas de Petri (100 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 5
Forma Rectángulo
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas Petri de 6 o 10 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,87 × 9,31 × 1,37 pulg (25 × 23,64 × 3,479cm)
Longitud (métrico) 25 cm
Longitud (imperial) 9,87 in
Anchura (imperial) 9,31 in
Altura (imperial) 1,37 in
Tipo de producto Bandeja de incubación apilable de placas Petri
Diámetro interior (métrico) 23.64 cm
Altura (métrico) 3,479 cm
matriz, red, conjunto 1 x 1
Anchura (métrico) 23,64 cm