Descripción
La bandeja de polietileno y resistente a productos químicos contiene con seguridad sustancias químicas y líquidos durante el pipeteo, la medición o la mezcla
- Contiene hasta 1,25 l de líquido derramado
- El diseño de gradilla de plástico de perfil bajo protege el material de vidrio y los objetos delicados de roturas y arañazos
- La rejilla permite un tiempo de secado más rápido al permitir la circulación del aire
- Fácil–de limpiar y lavable en lavavajillas
Información de órdenes
Tamaño de la bandeja: 42 x 33 x 1,6 cm (L x An x Al)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul/blanco |
| Admite | 1,25 l líquido |
| Material | Plástico |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Productos químicos y líquidos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,5 × 13 × 0,625 pulg |
| Longitud (métrico) | 44 cm |
| Mostrar más |