Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros para análisis de suelos ASTM
Código de producto. 17112435 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número ASTM:
151H
Intervalo de gravedad específica:
Desde 0,995 hasta 1,038
Exactitud:
±0,001
Incrementos:
0,001
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número ASTM Intervalo de gravedad específica Exactitud Incrementos Tamaño de la unidad
17112435 151H Desde 0,995 hasta 1,038 ±0,001 0,001 cada uno
1 options
Código de producto. 17112435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.06€
    67.00€ / paquete de 1
    Ahorro 24.06€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos hidrómetros se utilizan para determinar la gravedad específica del suelo en el rango de 0,995 a 1,038 o de -5 a 60 g/l (utilizando una escala de peso por volumen).
  • 280 mm de longitud
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Cumpla con los requisitos de precisión de los hidrómetros ASTM
  • Estandarización de temperatura: 68 °F
Almacenamiento:
Los hidrómetros para análisis de suelos deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad estadounidense.
Especificaciones
Número ASTM 151H
Exactitud ±0,001
Incrementos 0,001
Certificaciones/conformidad Trazables a NIST
Longitud (métrico) 280 mm
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros para análisis de suelos deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas.
Para utilizar con (aplicación) Para determinar la gravedad específica del suelo en el rango de 0,995 a 1,038 o de -5 a 60 g/l (utilizando una escala de peso por volumen)
Intervalo de gravedad específica Desde 0,995 hasta 1,038