Learn More
LevGo™ Selecciones de inoculación
Descrizione
- Disponible en tres longitudes y dos tamaños de aguja para adaptarse a una amplia gama de necesidades de aplicación.
- Naturalmente biodegradable, fabricado al 100% en madera de abedul blanco de EE.UU.
- Fabricado en una fábrica registrada por la FDA y cumple con las normas de la FDA para el contacto con alimentos
- Disponible en estilos de punto semisólido o aguja para operaciones delicadas
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Specifica
Specifica
| Material | Madera de abedul blanco |
| Tamaño | Estándar |
| Tipo de producto | Pico inoculador, punta de aguja |
| Cantidad | 1500 paq. |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Altura (métrico) | 63,5 mm |
| Altura (imperial) | 2,5 in |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?