Description
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada.
- Apirógenos y no citotóxicos
- Policarbonato transparente y duradero con graduaciones moldeadas
- Tapón de polipropileno con poro de PTFE de 0,22 μm
- Envases individuales para facilitar el almacenamiento y la manipulación
- Fondo plano para uso en mesa o fondo con deflector para uso en mesa de agitación
- Tapón de rosca ventilado o no ventilado NO esterilizable en autoclave
- Matraz esterilizable en autoclave
- Estéril
Certifications
Certificación de esterilidad en 10-6 SAL de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Policarbonato |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cultivo de células en suspensión, preparación de medios y almacenamiento |
| Incluye | 0,22μm Poro de PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Show More |